8.53043
Boc-Tyr-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Tyr-OH, N-α-t.-Boc-L-tyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)
CNBUSIJNWNXLQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3