Documenti fondamentali
8.53023
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(tBu)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Tyr(tBu)-OH, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Boc-Tyr(tBu)-OH, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
113-116 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C18H27NO5/c1-17(2,3)23-13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)24-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
ZEQLLMOXFVKKCN-AWEZNQCLSA-N
Descrizione generale
Useful building block for introduction of N-terminal tyrosine residues in Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0093
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -15.5 - -12.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3