Documenti fondamentali
8.51222
Sigma-Aldrich
Oxyma Pure B
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Oxyma Pure B
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
137-142 °C
Densità
1.6 g/cm3
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Auxilliary nucleophile for peptide coupling which reduces enantiomerization.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Risultati analitici
Color (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3