Key Documents
8.51212
Sigma-Aldrich
K-Oxyma Pure
Novabiochem®
Sinonimo/i:
K-Oxyma Pure, (Z)-ethyl 2-cyano-3-hydroxyacrylate potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5KN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
145-155 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A version of Oxyma Pure with improved solubility in DMF, This potassium salt when used in conjunction with DIPCDI does not cause premature cleavage of peptides from the hyperacid-sensitive 2-chlorotrityl resin [1].
Literature references
[1] P. Cherkupally, et al. (2013) Eur. J. Org. Chem., 6372.
Risultati analitici
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 145 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (Potassium): passes test
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3