Key Documents
8.44009
Sigma-Aldrich
Octamethyltrisiloxane
for synthesis
Sinonimo/i:
Octamethyltrisiloxane
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.53
Beilstein:
1753063
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
203-497-4
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−82 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 29 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 25 °C
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - (External MSDS)