Documenti fondamentali
8.43487
Sigma-Aldrich
Manganese(II)acetate tetrahydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Manganese(II)acetate tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)2Mn · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
211-334-3
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Solubilità:
233 g/L
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
80 °C
Solubilità
233 g/L
Densità
1.58 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2