Documenti fondamentali
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Heptanethiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16S
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
216-678-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.9 % (v/v)
P. ebollizione
173-175 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-43 °C
Temp. transizione
flash point 46 °C
Solubilità
0.009 g/L
Densità
0.844 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SCCCCCCC
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup