Key Documents
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
220-690-9
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
435 °C
P. eboll.
119 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 17 °C
Densità
0.983 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup