Key Documents
C117609
Sigma-Aldrich
Cyclopropanecarbonitrile
98%
Sinonimo/i:
Cyanocyclopropane, Cyclopropyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
C3H5CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
67.09
Beilstein:
635790
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
135 °C (lit.)
Densità
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CC1CC1
InChI
1S/C4H5N/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-2H2
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3