Documenti fondamentali
8.24566
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
Sinonimo/i:
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-034-1
NACRES:
NA.22
product name
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
Punto di fusione
581 °C (decomposes)
Densità
6.1 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2