Documenti fondamentali
8.22284
Sigma-Aldrich
Sodium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
22.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141806
Numero indice EU:
231-132-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.6 hPa ( 400 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>115 °C
P. ebollizione
889 °C/1013 hPa
Punto di fusione
97.8 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Content at Na: ≥ 99.0 %
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C