B38503
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
β,β′-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 1,5-Dichloro-3-azapentane hydrochloride, 2,2′-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride, Bi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Di(2-chloroethyl)amine hydrochloride, N,N-Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Nornitrogen mustard hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
212-214 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No information available.
Punto d’infiammabilità (°C)
No information available.
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?