Documenti fondamentali
I6903
Sigma-Aldrich
Iodoacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
ICH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.95
Beilstein:
1734628
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
P. ebollizione
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
Densità
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4