1.06260
Sodium
rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Sinonimo/i:
Sodium
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.6 hPa ( 400 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>115 °C
Impurezze
≤0.01% Chloride (Cl)
P. ebollizione
889 °C/1013 hPa
Punto di fusione
97.8 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Ca: ≤0.1%
K: ≤0.05%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.1 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C