Key Documents
8.22110
Sigma-Aldrich
n-Nonadecane
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Nonadecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
211-116-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
205 °C
Limite di esplosione
0.6-6.5 % (v/v)
P. eboll.
329-331 °C
Punto di fusione
31-34 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Epoxy⁻PCM Composites with Nanocarbons or Multidimensional Boron Nitride as Heat Flow Enhancers.: This study explores the application of epoxy⁻phase change material (PCM) composites integrated with nanocarbons or multidimensional boron nitride to enhance heat flow properties. n-Nonadecane is used as a PCM due to its suitable thermal properties, demonstrating its potential in improving the efficiency of thermal management systems (Agrawal et al., 2019).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Docosane 99%
Sigma-Aldrich
134457
Docosane
n-Hexadecane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20633
n-Hexadecane
Eicosane 99%
Sigma-Aldrich
219274
Eicosane