Documenti fondamentali
8.22085
Sigma-Aldrich
di-Lithium oxalate
for synthesis
Sinonimo/i:
di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2Li2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-054-1
NACRES:
NA.22
Stato:
crystals
Livello qualitativo
Stato
crystals
Solubilità
66 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3