8.22028
1,8-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazin, Dantron
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
190-193 °C
Temp. transizione
flash point >200 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 194 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available