Key Documents
8.21600
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
About This Item
Formula condensata:
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.22
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
230-077-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
274-277 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3