Key Documents
8.41501
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Sulfobenzoic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-322-6
Livello qualitativo
Punto di fusione
116-122 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3