Documenti fondamentali
8210-OP
Millipore
Fosfato di sodio eptaidrato
OmniPur® Grade, >= 98.0%
Sinonimo/i:
Sodio fosfato bibasico, Sodio fosfato bibasico eptaidrato
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder (Fine)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Densità
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): 0.0005% max
Assay: 98.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Moisture (H2O): 43-50%
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 8.7-9.3
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3