Documenti fondamentali
8.21003
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-1-naphthylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Phenyl-1-naphthylamine, N-1-Naphthylaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
201-983-0
Tensione di vapore
0.504 hPa ( 150 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
224 °C/16 hPa
Punto di fusione
56-60 °C
Temp. transizione
flash point >200 °C
Solubilità
0.003 g/L
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C