Documenti fondamentali
8.40122
Sigma-Aldrich
Span® 65
for synthesis
Sinonimo/i:
Span® 65, Sorbitan tristearate, Sorbitan trioctadecanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H114O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
963.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
247-891-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
>15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
>100 °C/1013 hPa
Punto di fusione
53 °C
Temp. transizione
flash point >149 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
IJCWFDPJFXGQBN-BIFNRIDTSA-N
Applicazioni
Span® 65 for synthesis. CAS 26658-19-5, molar mass 963.55 g/mol.
Risultati analitici
Hydroxyl value: 66 - 80
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
Note legali
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150.00 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
TWEEN&#174; 65
Sigma-Aldrich
P3190
TWEEN® 65
TWEEN&#174; 85
Sigma-Aldrich
P4634
TWEEN® 85
Span&#174; 80 viscosity 1000-2000&#160;mPa.s&#160;(20&#160;°C)
Supelco
85548
Span® 80
TWEEN&#174; 60 nonionic detergent
Sigma-Aldrich
P1629
TWEEN® 60