Key Documents
8.21001
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenyl isocyanate, Isocyanic acid phenyl ester, Isocyanatobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
Numero indice EU:
203-137-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
200
300
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
645 °C
Potenza
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
7130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2 % (v/v)
P. eboll.
165 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-33 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Solubilità
0.617 g/L (Hydrolysis)
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Phenyl isocyanate for synthesis. CAS 103-71-9, EC Number 203-137-6, chemical formula C₆H₅NCO.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.093 - 1.095Identity (IR)passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup