Documenti
8.20991
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediamine
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Phenylenediamine
About This Item
Formula condensata:
1,3-(NH2)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-584-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 100 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
560 °C
Potenza
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
283-284 °C/1013 hPa
Punto di fusione
63-64 °C
Temp. transizione
flash point 187 °C
Solubilità
350 g/L
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3