8.20662
2-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenine, Salicyl alcohol
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
83-86 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3