Documenti fondamentali
8.20617
Sigma-Aldrich
O-Benzylhydroxylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
O-Benzylhydroxylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO
Peso molecolare:
123.15
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.09 hPa ( 58 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
260 °C (DIN 51794)
pH
8 (47 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
3.34 cSt(23 °C)
P. ebollizione
49 °C/1 hPa
Temp. transizione
flash point 91.5 °C
Densità
1.064 g/cm3 at 23 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3