Key Documents
8.20475
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde
About This Item
Formula condensata:
3,4-(OH)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
205-377-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
200
300
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
152-156 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3