Key Documents
8.19040
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.45
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
217-895-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
272 °C
Densità bulk
310 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Identity (IR): passes test
Note legali
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2