EDS
Ethylenediaminetetraacetic acid
BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99% (titration)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a medium supplement in embryo culture using synthetic oviduct fluid culture 1 (SOFC1) medium
- in incubation of EpCAM+ cells with fluorescein isothiocyanate (FITC) conjugated antibody for cell sorting analysis
- in pre-treatment of single cell suspension of dendritic cells from spleen for cell sorting with magnetic beads
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)