Documenti fondamentali
8.18821
Sigma-Aldrich
Ethoxytrimethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane
About This Item
Formula condensata:
C2H5OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
217-370-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
533 hPa ( 56 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
280 °C
Limite di esplosione
1.5-16.5 % (v/v)
P. ebollizione
75-76 °C/1013 mbar
Temp. transizione
flash point -18 °C
Densità
0.76 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OCC)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-3.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19.5 °C - closed cup