Documenti fondamentali
8.18773
Sigma-Aldrich
4-Nonanol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Nonanol, Pentyl propyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
227-679-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 74 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CCCCC)CCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
IXUOEGRSQCCEHB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3