Documenti fondamentali
8.18738
Sigma-Aldrich
2-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 2-methylphenyl ester
About This Item
Formula condensata:
2(CH3)C6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
Numero indice EU:
210-390-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
238-240 °C
Temp. transizione
flash point 108 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S=C=Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup