Documenti fondamentali
8.18660
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-tert-butylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butylbenzylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2NHC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.26
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
222-179-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 53 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-30--25 °C
Temp. transizione
flash point 90 °C
Solubilità
2 g/L
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3/p+1
DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-O
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.895 - 0.897
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C