Documenti fondamentali
8.18444
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-462-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
pH
<7 ( in H2O)
Punto di fusione
268-269 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].NCCc1ccc(cc1)O.[H+]
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3