Key Documents
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Fluorobenzyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClF
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
207-264-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
P. eboll.
176-177 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 58 °C
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup