Key Documents
8.14505
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylbenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-436-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.8 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
485 °C
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.8-7 % (v/v)
P. eboll.
168 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-44 °C
Temp. transizione
flash point 48 °C
Solubilità
0.057 g/L
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.876
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.0 °C - closed cup