Documenti fondamentali
8.18414
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
About This Item
Formula condensata:
((CH3)2SiH)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
221-906-4
Tensione di vapore
250 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Limite di esplosione
0.8-62.9 % (v/v)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
70-71 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point -26 °C
Densità
0.76 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H12OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.757 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
-9.99 °C - closed cup