Documenti fondamentali
8.18402
Sigma-Aldrich
Polytetrahydrofuran 1000
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
Sinonimo/i:
Polytetrahydrofuran 1000, PTHF
About This Item
Formula condensata:
H(C4H8O)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Punto di fusione
23-28 °C
Temp. transizione
flash point 240 °C
Solubilità
<10 g/L
Densità
0.982 g/cm3 at 30 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O([C@H](CO)CC)CCCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 23 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Hydroxyl value: 109 - 115
Average molecular mass: 975 - 1025
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3