202355
Poly(propylene glycol)
average Mn ~4,000
Sinonimo/i:
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
functionality 1.7
PM
average Mn ~4,000
Impurezze
≤0.035% Water (Karl Fischer)
Viscosità
1,300 cP(25 °C)(lit.)
Indice di ossidrile
28 mg KOH/g
Solubilità
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
Densità
1.004 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to synthesize biodegradable poly(ether-ester) networks via UV photopolymerization.
- As a stabilizing agent in the preparation of metal nanoparticles such as gold nanoparticles.
- As a starting material to prepare silane-terminatedpoly(urethane-urea)s (SPUR) polymers.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
445.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
229.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films