345326
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~2,000, contains BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Terathane® 2000 polyether glycol, α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
average Mn ~2,000
contiene
BHT as stabilizer
Punto di fusione
28-40 °C
Densità
0.972 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Cross-linked PTHF can be used as a matrix to prepare thermally stable polymer electrolytes for lithium-ion batteries.
It can also be used as a starting material to prepare cyclodextrin-basedsupramolecular complexes for drug and gene delivery.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?