Key Documents
8.18330
Sigma-Aldrich
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
241-782-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
203-207 °C
Temp. transizione
flash point 195 °C
Densità bulk
360‑400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3