8.18151
Cyclohexyl isocyanide
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclohexyl isocyanide, Cyclohexyl isonitrile
Saggio
≥97.0% (GC)
P. ebollizione
173-176 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 77 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N](C1CCCCC1)[C]
InChI
1S/C7H11N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.892 - 0.894
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup