8.17001
Poli(etilenglicole)
200, EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 8, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
agenzia
DAB 8
NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
350 °C (DIN 51794)
PM
average Mn 200
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
>150 °C
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point 180 °C
Solubilità
soluble 70 g/L
Densità
1.124 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup