Key Documents
8.15106
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.03
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
2.3 (20 °C in H2O)
Solubilità
1.25 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3