Documenti fondamentali
8.15101
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
248-473-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
202 °C/1013 hPa
Punto di fusione
61-64 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[s]1c(nnc1C)C
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-5-6-4(2)7-3/h1-2H3
JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3