Documenti fondamentali
560111
Sigma-Aldrich
(−)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
Sinonimo/i:
(2S,3S,11S,12S)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D −65 in 1% methanol
Punto di fusione
208-210 °C (lit.)
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
FZERLKNAJSFDSQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
Preparation of optically active lysine-specific demethylase 1 inhibitor NCL-1 as a potential antitumor agent
Used as:
Chiral NMR solvating agent for determining the enantiomeric purity and absolute configuration of β-amino acids
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)