Key Documents
8.14689
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
50% Pt, catalyst for synthesis
Sinonimo/i:
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O4Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
239-223-5
NACRES:
NA.22
product name
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), catalyst for synthesis
Livello qualitativo
Potenza
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
250-252 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (of Pt): 47.0 - 53.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3