Documenti fondamentali
8.14688
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
207-925-0
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥96.0% (acidimetric)
P. ebollizione:
103 °C/25 hPa
Tensione di vapore:
1 hPa ( 20 °C)
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
590 °C
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
103 °C/25 hPa
Punto di fusione
-18 °C
Temp. transizione
flash point 92 °C
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3