Documenti fondamentali
8.02353
Sigma-Aldrich
Phenyl chloroformate
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenyl chloroformate, Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
217-547-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.9 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
540 °C
Potenza
1730 mg/kg LD50, oral (Rat)
4880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
188-189 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-28 °C
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
1.24 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.240 - 1.245
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup