Key Documents
8.14674
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzothiazole
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Mercaptobenzothiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
205-736-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.000003 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
465 °C
Potenza
1680 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
15 % (v/v)
pH
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
P. eboll.
>260 °C (decomposes)
Punto di fusione
180-183 °C
Temp. transizione
flash point 243 °C
Solubilità
0.12 g/L
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
390 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<ul>
<li><strong>DFT studies of 2-mercaptobenzothiazole and 2-mercaptobenzimidazole as corrosion inhibitors for copper:</strong> This work explores the adsorption of MBT and MBI on Cu(111) using DFT studies, highlighting its applications in corrosion inhibition ().</li> </ul>
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 181 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - closed cup